Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Mouse IgG1, Fc-specific VHH, Biotinylated
Beschreibung
- The Nano-CaptureLigand mouse IgG1 captures and immobilizes mouse IgG1 antibodies and Fc-fragments to avidin/streptavidin coated surfaces used in BLI, SPR, and ELISA assays
- Consists of a biotinylated Nanobody that specifically binds to the mouse IgG1 subclass with high affinity and in a site-directed manner
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 100 μL |
| Target Specificity | Fc-fragment of Mouse IgG1 |
| Conjugate | Biotin |
| Clonality | Monoclonal |
| Content And Storage | Upon receipt store at +4°C/+40°F. Optional: Aliquot upon arrival and store at -20°C/-4°F |
| For Use With (Application) | BLI, SPR, ELISA |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?