Learn More
Chromium(III) Nitrate Nonahydrate, puriss. p.a., ≥98.0%, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Melting Point | 60°C |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | Cr(NO3)3 · 9H2O |
| UN Number | UN2720 |
| Formula Weight | 400.15g/mol |
| Percent Purity | ≥98.0% |
| Grade | puriss. p.a. |
| Packaging | Drum with Inliner |
| Density | 1.89gcm3 |
| Chemical Name or Material | Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?