Learn More
Chromium(III) Chloride Hexahydrate, MP Biomedicals
Product Code. 11470582 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 11470582
Brand: MP Biomedicals 0219403380
Kemiska identifierare
CAS 10060-12-5
Molecular Formula Cl3CrH12O6
Molecular Weight (g/mol) 266.44
MDL Number MFCD00149660
InChI Key LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
IUPAC Name chromium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifikationer
Quantity 100 g
Formula Weight 266.4
Chemical Name or Material Chromium(III) Chloride Hexahydrate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.