Specifications
Tekniske data
| Melting Point | 15°C to 17°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Density | 1.1400g/mL |
| Boiling Point | 270°C |
| Flash Point | >110°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | (C6H5)2CHCl |
| Refractive Index | 1.5940 to 1.597 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chlorodiphenylmethane
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H290-May be corrosive to metals.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?