Learn More
Chlorobis(4-fluorophenyl)methane, TRC
Artikelnummer. 30358352
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30358352 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3708951G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
CAS 27064-94-4
Molecular Formula C13 H9 Cl F2
Quantity 1 g
Synonym Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
InChI Formula InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
IUPAC Name 1-[chloro-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 238.66
Formula Weight 238.0361
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.