Learn More
Chloride ISE Standard Solution, Mettler Toledo™
Product Code. 11937521
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Unit Size:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11937521 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11937521 Supplier Mettler Toledo Online Supplier No. 51344772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 EUR
    131.01 EUR / 500mL
    Save 4.99 EUR
    3% Off
 Restricted Item
In Stock
Specifications
Description ISE standard Cl 1000 mg/L, 500mL
Packaging 500 mL
Physical Form Liquid
Color Colorless
Quantity 500 mL
Product Title
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.