Learn More
Chlorbutanol Hemihydrate, TRC
Code produit 30134560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30134560 100 g 100g
17951675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30134560 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC364795100G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6001-64-5
Molecular Formula 2 C4 H7 Cl3 O . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 372.93
Synonym 2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl-, hemihydrate (8CI), 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Acetonchloroform hemihydrate
IUPAC Name 1,1,1-trichloro-2-methylpropan-2-ol;hydrate
SMILES O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Formula Weight 369.9231
Chemical Name or Material Acetonchloroform
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.