Learn More
Chlamydia Trachomatis Lps Antibody (1312/284), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivelse
Chlamydia Trachomatis Lps Monoclonal antibody specifically detects Chlamydia Trachomatis Lps in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Chlamydia Trachomatis Lps |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1312/284 |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | C. trachomatis Lipopolysaccharide;Chlamydia trachomatis Lipopolysaccharide |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Chlamydia trachomatis L2 |
| Purification Method | Protein A purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?