Learn More
Chicken anti-Mouse IgG, FITC, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand: Abnova PAB29106.1mL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
| Chicken anti-Mouse IgG | |
| Polyclonal | |
| Chicken polyclonal antibody raised against Mouse IgG. The antibody is conjugated with FITC. | |
| In PBS, pH 7.2 (0.2% BSA, 0.02% sodium azide) | |
| Purified mouse IgG (whole protein). | |
| 1 mL | |
| Mouse | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry | |
| FITC | |
| Immunocytochemistry Immunohistochemistry(1:250) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Chicken | |
| Antigen affinity purification | |
| Secondary | |
| Store at 4°C and avoid from light. For long term storage dilute the antibody with sterile glycerol and store it at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgY |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering