Learn More
Fisherbrand™ Chest ULT Freezer Racks
Produktkod. 15709539 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Holds:
12 Boxes (2 in.)
2 in. Boxes (10)
2 in. Boxes (11)
2 in. Boxes (13)
Förpackningsstorlek:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Holds Förpackningsstorlek
15709539 2 in. Boxes (13) Each
15779529 2 in. Boxes (10) Each
15789529 2 in. Boxes (11) Each
15799529 12 Boxes (2 in.) Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15709539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.36 EUR
    49.09 EUR / Pack of 1
    Save 9.27 EUR
    15% Off
Estimated Shipment: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of chest ULT freezers.
  • Holds standard cryoboxes
  • Made of high quality stainless steel
  • Locking rod included
Specifikationer
Holds 2 in. Boxes (13)
Material Stainless Steel
For Use With (Application) Standard 2 in. Cryoboxes
For Use With (Equipment) Chest ULT Freezer
Dimensions (L x W x H) 717 x 143 x 140 mm
Product Type Vertical Rack
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.