Learn More
Skytec™ CH201 Safety Gloves
Descripción
- Nitrile ESD Unlined Glove with Textured Finish
- Soft and flexible nitrile
- Specially formulated glove to dissipate static charge
- Resistant to a wide variety of chemicals and solvents
- Straight cuff
- Length:30 cm
- Thickness: 0.38 mm
Especificaciones
Especificaciones
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 6,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Black |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Grip Pattern |
| Hand | Ambidextrous |
| Laboratory/Cleanroom Use | No |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?