missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Cetrorelix Acetate
Specifications
Specifications
| Purity | 99.18% |
| CAS | 145672-81-7 |
| Content And Storage | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molecular Weight (g/mol) | 1491.09 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Quantity | 1 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : 50 mg/mL (33.53 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (1.34 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | SB-75 acetate |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?