Learn More
CEN/TS 16621 PAH Mixture 354 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30315337
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity unitSize
30315337 1 mL 1mL
1 options
Product Code. 30315337
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREA50000354AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 56-55-3, 50-32-8, 205-99-2, 218-01-9
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.