Learn More
Biodesign™ Cellulose Dialysis Tubing Roll
Product Code. 12707476
Click to view available options
MWCO:
14 kDa
3.5 kDa
8 kDa
Capacity (Metric):
0.32 mL/cm
1.91 mL/cm
19.13 mL/cm
3.57 mL/cm
6.45 mL/cm
Unit Size:
Each
Product Code. 12707476
Brand: Biodesign™ D006
Suitable for all types of laboratory dialysis including desalting, compound separation and binding studies.
  • Seamless, thin, transparent dialysis tubing manufactured from the highest purity cellulose
  • Just wet in distilled water and use
  • Available in 30.5m rolls
  • Specially purified for life science research
  • Supplied in an airtight, moisture-proof container for maximum shelf life
  • Available in 14000Da, 8000Da, and 3500Da molecular weight cut offs
Specifications
Product Type Dialysis Tubing Roll
MWCO 14 kDa
Material Cellulose
Diameter (Metric) 28.7 mm
Length (Metric) 30.5 m
Capacity (Metric) 6.45 mL/cm
Color Transparent
Quantity 1 Each
For Use With (Application) For life sciences research
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado