Learn More
Ceftazidime, MedChemExpress
Description
Ceftazidime (GR20263), an antibiotic, has a broad spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria. Ceftazidime is also active against Enterobacteriaceae (including β-lactamase-positive strains) and is resistant to hydrolysis by most β-lactamases.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Ceftazidime |
| CAS | 72558-82-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H22N6O7S2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | GR20263 |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (182.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (45.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)[C@@]3([H])SCC(C[N+]4=CC=CC=C4)=C(C([O-])=O)N13 |
| Molecular Weight (g/mol) | 546.58 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?