Beschreibung
CD46 Monoclonal antibody specifically detects CD46 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD46 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Conjugate | mFluor Violet 500 SE |
| Dilution | Flow Cytometry |
| Gene Alias | AHUS2, CD46 antigen, CD46 molecule, complement regulatory protein, membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen), MIC10, TLXcomplement regulatory protein, trophoblast leucocyte common antigen, Trophoblast leukocyte common antigen, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen |
| Immunogen | Recombinant human CD46 protein (Uniprot: P15529) |
| Quantity | 0.1 mL |
| Primary or Secondary | Primary |
| Gene ID (Entrez) | 4179 |
| Content And Storage | Store at 4C in the dark. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?