Learn More
Beskrivning
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD34 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | HPCA1/4393R |
| Conjugate | Alexa Fluor 350 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Synthetic peptide corresponding to CD34 residues within aa285-385 of CD34 was used as an immunogen |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?