Learn More
Descripción
CCDC24 Polyclonal specifically detects CCDC24 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | CCDC24 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | Coiled-Coil Domain Containing 24, Coiled-Coil Domain-Containing Protein 24, RP5-1198O20.2 |
| Gene Symbols | CCDC24 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:IIKDQLNVSNIDQVARHLRGLLEEECHTLEREILILQRCLEEEYLRPCHPSEAALEPTLAELKEQKKAMEQEL |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?