Learn More
Cbx8 Antibody (9C3D4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-37411
 View more versions of this product
Product Code. 18189738
  • 552.00 EUR / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Cbx8 Monoclonal specifically detects Cbx8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Cbx8
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
chromobox homolog 8, chromobox homolog 8 (Drosophila Pc class), chromobox homolog 8 (Pc class homolog, Drosophila), hPc3, Pc3, PC3chromobox protein homolog 8, polycomb 3, Polycomb 3 homolog, RC1Pc class 3 homolog, Rectachrome 1
Mouse
43.4 kDa
0.1 mL
Primary
Human
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
9C3D4
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
CBX8
Purified recombinant fragment of human CBX8 (AA: 17-222) expressed in E. Coli.
Affinity Purified
RUO
57332
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only