Learn More
Carbidopa Monohydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Carbidopa |
| CAS | 38821-49-7 |
| Molecular Formula | C10 H14 N2 O4 . H2 O |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate, (S)-Carbidopa monohydrate, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (S)-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (αS)- (9CI), Carbidopa monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1 |
| SMILES | O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.24 |
| Formula Weight | 244.1059 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?