Learn More
Carbetocin, TRC
Spécification
Spécification
| Format | Neat |
| Molecular Formula | C45H69N11O12S |
| MDL Number | MFCD01076600 |
| Molecular Weight (g/mol) | 988.16, 988.17 |
| InChI Key | SMMBGKXBHJTULT-CPWZVOFUSA-N |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CC2=CC=C(O)C=C2)N(C)C(=O)CCCSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O |
| IUPAC Name | (2S)-2-{[(2S)-1-[(3R,6S,9S,12S,15S)-12-[(2S)-butan-2-yl]-9-(2-carbamoylethyl)-6-(carbamoylmethyl)-15-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-16-methyl-5,8,11,14,17-pentaoxo-1-thia-4,7,10,13,16-pentaazacycloicosane-3-carbonyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-N-(carbamoylmethyl)-4-methylpentanamide |
| Product Type | Metabolite∣API |
| Quantity | 100 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?