Learn More
Carbenicillin (Disodium Salt), Fisher BioReagents
Description
Used for the selection of ampicillin-resistant transformed cells and for the study of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis. Antimicrobial spectrum: Gram-positive and Gram-negative bacteria, Pseudomonas.
Specifications
Specifications
| Type | Carbenicillin |
| Physical Form | Solid |
| Melting Point | 200°C |
| Packaging | Amber Glass |
| Potency | 770μg/mg min. |
| Water | 6% Max. |
| Color | White |
| Quantity | 1 g |
| Assay Percent Range | ≥92 % |
| Boiling Point | 738°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Carbenicillin disodium salt
- Danger
- Respiratory sensitiser Category 1
- Skin sensitiser Category 1
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?