Learn More
Capping Reagent B for DNA Synthesis, Sigma-Aldrich™
Código de producto. 32237543
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
450 mL
Tamaño de la unidad:
450mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
32237543 450 mL 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 32237543 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8570120450
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem™
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent: 857012.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish); 857012.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38 mm Neck Finish)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Capping Reagent B for DNA Synthesis
Density 0.99 g/cm³
Quantity 450 mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.