Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcon™, pure
Código de producto. p-178142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging unitSize
10722631 25 g Glass bottle 25g
10722821 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10722631 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 202440250
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2538-85-4 | C20H13N2NaO5S | 416.383 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2538-85-4
Molecular Formula C20H13N2NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 416.383
MDL Number MFCD00004069
InChI Key YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 15705, Eriochrome™ Blue Black R, Mordant Black 17, Zinchrome R
PubChem CID 23702480
IUPAC Name sodium;4-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]-3-oxonaphthalene-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Beilstein 16, 297
Solubility Information Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Infrared Spectrum Authentic
Formula Weight 416.39
Grade Pure
Packaging Glass bottle
UV Spectrometry Complies
Color Black to Brown
Quantity 25 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Calcon™
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Calcon|TS
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.