Specifications
Tekniske data
| Color | White |
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 25 g |
| Assay Percent Range | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Linear Formula | CaSO4·2H2O |
| Fieser | 01,107 |
| Merck Index | 14,1706 |
| Solubility Information | Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents |
| Formula Weight | 172.17 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?