Learn More
Calcium Oxide, Reagent grade, Honeywell™
Product Code. 15632700 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
2.5kg
500g
Product Code. 15632700
Brand: Honeywell Research Chemicals 248568500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1305-78-8
Molecular Formula CaO
Molecular Weight (g/mol) 56.08
MDL Number MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC Name calcium oxidandiide
SMILES [O--].[Ca++]
Tekniske data
Boiling Point 2850°C
Melting Point 2572°C
Color White
Quantity 500 g
Linear Formula CaO
UN Number UN1910
Formula Weight 56.08g/mol
Grade Reagent
Packaging Poly Bottle
Appearance Powder
Density 3.3g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Calcium Oxide
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.