Learn More
Calcium Oxide, Natural, Blocks, Scharlab
Description
- Synonyms: Lime, caustic; Quicklime
- Molecular Formula: CaO
- Molar Mass: 56.08g/mol
- CAS: 1305-78-8
- EIN ECS No.: 215-138-9
Spezifikation
Spezifikation
| Boiling Point | 2850°C |
| Melting Point | 2580°C |
| CAS | 1305-78-8 |
| Physical Form | Block |
| Quantity | 500 g |
| Molecular Formula | CaO |
| MDL Number | MFCD00010911 |
| Synonym | calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx |
| InChI Key | BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O--].[Ca++] |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium oxide, natural, blocks
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- H318-Causes serious eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?