Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 100°C |
| Color | White |
| pH | 11.4 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 500 g |
| Formula Weight | 142.98g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calcium hypochlorite
- Danger
- Oxidising solid Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- Acute toxicity Category 4
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- H272-May intensify fire; oxidiser.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H302-Harmful if swallowed.
- H400-Very toxic to aquatic life.
- EUH031-Contact with acids liberates toxic gas.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P273-Avoid release to the environment.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?