Learn More
Calcium fluoride, 99.5% (metals basis)
Product Code. 11386419
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
250g
5kg
Product Code. 11386419
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011055.A7
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is the commercially important source of fluoride compounds as well as hydrogen fluoride. It is transparent from ultraviolet to infrared region. It is used in spectroscopy, thermal imaging systems and excimer lasers. It is also used in the manufacturing of optical components including windows, prisms and lenses. In addition, it is also used in aluminum-metallurgy, brake lining manufacturing industries, and in tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-75-5
Molecular Formula CaF2
Molecular Weight (g/mol) 78.08
MDL Number MFCD00010907
InChI Key WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spezifikation
Boiling Point ca 2500°C
Melting Point 1403°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 5 kg
Assay Percent Range 99.5% (Metal basis)
Beilstein EM>5,
Solubility Information Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
IUPAC Name calcium difluoride
Formula Weight 78.08
Odor Odorless
Refractive Index 1.434
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White powder
Density 3.18
Chemical Name or Material Calcium fluoride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt