Learn More
Cadmium oxide, 98.9%
Product Code. 11397538
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
Product Code. 11397538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033235.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Cadmium oxide is used as an electroplating chemical and in the manufacture of cadmium electrodes. It is a component of silver alloys, phosphors, semiconductors, glass and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1306-19-0
Molecular Formula CdO
Molecular Weight (g/mol) 128.41
MDL Number MFCD00010921
InChI Key CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
SMILES [O--].[Cd++]
Specifications
Melting Point 1430°C
Color Red to Brown
Physical Form Powder
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 98.9%
Solubility Information Practically insoluble in water. Soluble in dilute acids,slowly soluble in ammonium salts
IUPAC Name oxocadmium
Formula Weight 128.4
Odor Odorless
Density 8.15
Chemical Name or Material Cadmium oxide
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt