Learn More
Descrizione
- Robust construction and longevity: robust, high-quality, scratch-resistant outer body with powder-coated textured surface
- Space saving folding doors: less required space in front of the cabinet while doors are open
- No unauthorised use: doors lockable with cylinder locking (integrated in the turning handle)
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: natural ventilation due to ventilation openings at the cabinet bottom, ready for connection to a technical exhaust system
- Certificates: EN 16121/16122 conformity
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | DIN EN 16121/16122 conformity |
| Configuration | 4 Pull-out Shelves |
| Depth (Metric) Exterior | 520 mm |
| Depth (Metric) Interior | 493 mm |
| Description | Tall |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 493 x 996 x 1835 mm |
| Dimensions (D x W x H) | 520 x 1055 x 1950 mm |
| Door Style | Folding |
| For Use With (Application) | Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas |
| Height (Metric) Exterior | 1950 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?