Learn More
Descrizione
C1QB Monoclonal antibody specifically detects C1QB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifica
Specifica
| Antigen | C1QB |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | C1QB/2966 |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | B chain, complement C1q subcomponent subunit B, complement component 1, q subcomponent, B chain, complement subcomponent C1q chain B, q subcomponent, beta polypeptide |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa 41-188) of human C1QB protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02746) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?