missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C10orf82 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Product Code. 17161054 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Unit Size:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
17161054 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17161054 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5113195

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

C10orf82 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

C10orf82 (Chromosome 10 Open Reading Frame 82) is a Protein Coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen C10orf82
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gene C10orf82
Gene Accession No. Q8WW14
Gene Alias C10orf82; chromosome 10 open reading frame 82; uncharacterized protein C10orf82
Gene Symbols C10orf82
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant Human Uncharacterized protein C10orf82 protein (1-154AA).
Purification Method Antigen affinity chromatography
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 143379
Target Species Human, Mouse
Content And Storage -20°C or -80°C if preferred
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.