Learn More
Motic™ C-mount Camera Adapter for BA/AE Series Microscope Chip Sensor
Beskrivelse
- Fits the trinocular port of any BA or AE series Microscope:
- Choose 0.65X magnification with 2/3 in. chip sensor
- Choose 0.5X magnification with 1/3 or 1/2 in. chip sensor
Tekniske data
Tekniske data
| Type | C-mount Adapter |
| Diameter (English) | 1/3, 1/2 in. |
| Diameter (Metric) | 8.46, 12.7 mm |
| Focus Distance | 0.5X |
| For Use With (Application) | For 1/2 in. sensor |
| For Use With (Equipment) | Motic BA210, 310, 410 and AE2000 series compound microscopes |
| Magnification Power | 0.5X |
| Quantity | 1 Ea. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?