Learn More
Butylhydroxyanisole, MedChemExpress
Description
Butylhydroxyanisole (Butylated hydroxyanisole) is an antioxidant used as a food additive preservative. Butylhydroxyanisole mediates liver toxicity, retardation in reproductive organ development and learning, and sleep deficit. Butylhydroxyanisole exerts neurotoxic effects and leads to disruption of the brain and nerve development. Butylhydroxyanisole is a ferroptosis inducer.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Butylhydroxyanisole |
| CAS | 25013-16-5 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H16O2 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Butylated hydroxyanisole BHA E320 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (554.82 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC1=CC=C(OC)C=C1C(C)(C)C.OC2=CC=C(OC)C(C(C)(C)C)=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.24 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?