Learn More
Butylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | n-Butylbenzene |
| CAS | 104-51-8 |
| Molecular Formula | C10 H14 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | Butylbenzene, 1-Butylbenzene, 1-Phenylbutane, NSC 8465, n-Butylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | butylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 134.22 |
| Formula Weight | 134.1096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?