Learn More
Beskrivning
- Full surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Perforation for improved breathability
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9538.8
- Size: 38 to 48
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | Uvex Business Casual |
| Material | Microvelour |
| Size | 39 |
| Disposable | Reusable |
| Gender | Unisex |
| Fit | Standard width |
| Latex Free | Yes |
| Waterproof | No |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?