Learn More
Buffer Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Product Code. 10593854 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Packaging:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
500mL
Product Code. 10593854
Brand: Fisher Chemical J/2860/08
Request Bulk or Custom Format
Buffer Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Colorless
pH 8
Physical Form Liquid
Quantity 500 mL
MDL Number 217672
Packaging HDPE plastic bottle
compliance-icons
Signal Word
  • Danger
Riskkategorier
  • Reproductive toxicity Category 1B
Faroangivelser
  • H360FD-May damage fertility. May damage the unborn child.
Skyddsangivelse
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.