Learn More
Buffer Solution pH 10, Scharlab
Beschreibung
Standard buffer solutions are prepared using gravimetric and volumetric procedures. The batch value is determined by measurement with a combination glass electrode against five-point calibration according to DIN 19268. This pH buffer solution is traceable to Standard Reference Material from NIST.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | -6°C |
| Boiling Point | 110°C |
| Density | 1.00g/cm3 |
| pH | 10.0 |
| Physical Form | Solution |
| Quantity | 1 L |
| Formulation | Per liter: 2.64g Sodium carbonate, 2.09g Sodium hydrogen carbonate |
| Traceability to NIST | Traceable to NIST |
| Solubility Information | Miscible in water (20°C) |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.