missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuconazole, TRC

Código de producto. 30137077
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30137077 25 mg 25mg
17943545 10 mg 10mg
17985035 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30137077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69538025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 116255-48-2
Molecular Formula C13 H12 Br Cl2 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 377.06
Synonym 2,5-Anhydro-4-bromo-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentitol, 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[4-bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl]methyl]-, Bromuconazole, Granit, Granit (pesticide), LS 860263, Vectra
IUPAC Name 1-[[4-bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)oxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole
SMILES Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(Cn3cncn3)CC(Br)CO2

Especificaciones

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2
Formula Weight 374.9541
Chemical Name or Material Bromuconazole
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.