Learn More
Bromine, Reagent grade, Honeywell
Product Code. 15631800 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
1 L
Unit Size:
1 L
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15631800 500 mL 500mL
15611800 100 mL 100mL
15621800 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15631800 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. 207888500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Molecular Formula Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
MDL Number MFCD00010896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
IUPAC Name bromide
SMILES [Br-]
Spécification
Quantity 500 mL
UN Number 1744
Formula Weight 159.81g/mol
Grade Reagent
Vapor Pressure 671mmHg (55°C), 175mmHg (20°C)
Density 3.119g/mL at 25°C; Vapor Density: 7.14 (vs air)
Chemical Name or Material Bromine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.