missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromelain from Pineapple, MP Biomedicals

Artikelnummer. 11388749 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 g
Packungsgröße:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11388749 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11388749 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210114280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00 EUR
    445.20 EUR / 100g
    Save 22.80 EUR
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cysteine endopeptidase derived from pineapple stem used in protein hydrolysis and biochemical research.

  • Bromelain may be used to inhibit the biosysnthesis of proinflammatory prostaglandins
  • It may be used to reduce clotting efficiency
  • Bromelain, from pineapple stem, has been used to make enzymatic hydrolysates of honeybee-collected pollen

Spezifikation

CAS 9001-00-7
Color Tan
MDL Number MFCD00081423
Quantity 100 g
Solubility Information Readily soluble in water, insoluble in most organic solvents such as acetone, ether, ethanol and methanol.
Formula Weight Approximately 33,000. (Lit.)
Grade Not Available
Physical Form Powder
Chemical Name or Material BROMELAIN from Pineapple
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.