Learn More
Brivudine, MedChemExpress
Beschreibung
Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Brivudine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 69304-47-8 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H13BrN2O5 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Bromovinyldeoxyuridine BVDU |
| Solubility Information | DMSO : 200 mg/mL (600.35 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?