Learn More
Fisherbrand™ Brass (Stainless Steel) Calibration Weight Set, Class M1
Codice prodotto. 15525139 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1g to 5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15525139 1g to 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15525139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 EUR
    890.00 EUR / Pack of 1
    Save 215.00 EUR
    19% Off
Estimated Shipment: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Fisherbrand™ Class M1 Stainless Steel Calibration Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
  • Class M1 calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Classification M1
Material Stainless Steel
Weight (Metric) 1 g to 5 kg
Mass 1 g to 5 kg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.