Description
Stand can be retrofitted to fit one or more BRAND™ HandyStep™ S pipette shelf hooks (not included).
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Carousel Stand |
| For Use With (Equipment) | Transferpette™ S Pipet |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?