Description
- Nontreated PS surface
- Medium binding, nonsterile
- Standard plate for most applications
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Homogenous assays, screening, and storage.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Binding Property | Medium Binding |
| Certifications/Compliance | ISO 11137, AAMI |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 32 x 48 |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Binding Type | Untreated |
| Color | Clear |
| Disposable | Single-use |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?