Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Label Ribbon
Description
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R4300 Series Ribbons offers strong environmental resistance against smearing and chemicals when printed on the appropriate Brady™ label material
- Recommended for printing on paper and films that have a matte or rough surface, such as B-427 Self-Laminating Vinyl and B-499 Nylon Cloth from Brady™
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Specifications
Specifications
| Product Type | Thermal Transfer Printer Ribbon |
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | BBP12 Label Printer, BBP11 Label Printer |
| Width (English) | 1.65 in. |
| Diameter (English) | 0.5 in. |
| Diameter (Metric) | 12.7 cm |
| Dimensions (L x W) | 80.6 yd. x 4 in. (73.7 m x 10.16 cm) |
| Sterility | Non-sterile |
| Format | Label |
| Quantity | 1 Ea. |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?