Description
- High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
- Tape removes cleanly without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
- Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
- Exceeds safety standards for clean, dry non-slip surfaces per ANSI A 1264.2-2006 and OSHA 1910.31
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | RoHS |
| Alternate Part Number | 142181 |
| Material | Polyester |
| Quantity | 46/Pk. |
| Adhesive Type | Rubber-based |
| Description | ToughStripe Prespaced shapes |
| Height (English) | 2 in. |
| Thickness | 0.008 in. |
| Width (English) | 8 in. |
| Width (Metric) | 50.8 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?