Learn More
Brady™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape for B30 Printers
Durable, low-shrink Indoor/Outdoor Vinyl Tape with very aggressive adhesive.
Brand:  Brady™ 141994
 View more versions of this product
Product Code. 11786485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 EUR
    130.08 EUR / Pack of 1
    Save 1.92 EUR
    1% Off
In Stock
Description
  • Conforms to irregular, curved, rough and highly textured surfaces.
  • Adheres to difficult low-surface energy items.
  • Can be applied at cold temperatures.
  • Length: 30.5 m (100 ft.) per roll.
Specifications
Specifications
Not Autoclavable
Indoor/Outdoor Vinyl Tape for Brady B30 Printers
None
Gloss
Vinyl
Colored Label Tape
Pipe marking, arrow tape, warehouse marking, warning panels, safety signs, arc flash and visual workplace labels
50 Gardner Units
8 to 10 Years
Rectangle
-40°F to +179.6°F
0.004 in.
100 ft. x 0.5 in. (30.48 m x 1.27 cm)
30.48 m
12.70 mm
RoHS 2002/95/EC
Permanent Acrylic, Permanent
Blue
Label
Thermal Transfer
Non-sterile
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
1
1 Roll
Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
-40°C to +82°C
0.102 mm
100 ft.
0.5 in.
B30C-500-595-BL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.