Learn More
Brady™ Accessories for BMP71 Label Printer
Description
- BMP™71 Label Printer Accessories from Brady™
- Printer Case designed to protect your printer against impacts and dust while allowing for easy mobility.
- Printer Battery offers long battery life - prints up to 3900 1 in. x 2 in. labels per charge, enables cordless printer operation so you can print labels where you need them, when you need them.
- BMP™71 Quick Charger, charges battery in one hour.
Specifications
Specifications
| Product Type | Hard Case |
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | BMP71 Label Printer |
| Sterility | Non-sterile |
| Description | Hard-sided Carry Case |
| Quantity | 1 Ea. |
| Alternate Part Number | M71-HC |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?